Petrischalen
Lieferant: Brand
BRND452015EA 260.5 EUR
BRND452015 BRND452010
Petrischalen
Zellkulturschalen Petrischalen
PS, transparent. Mit oder ohne Belüftungsnocken. Schalen und Deckel sind maschinell gefertigt, um das Kontaminationsrisiko zu reduzieren, und daher extrem keimarm.