Kompakt-Titrierapparat, Schellbachstreifen, BLAUBRAND®
Lieferant: Brand
BLAUBRAND®
612-7171EA 120.8 EUR
612-7171 612-7172 612-7170
Kompakt-Titrierapparat, Schellbachstreifen, BLAUBRAND®
Büretten
Bürette Borosilikatglas 3.3, Klasse AS, DE-M gekennzeichnet.
  • Modulares Konzept - schnell zu zerlegen und leicht zu reinigen - alle Teile einzeln austauschbar
  • Justiert auf "Ex"
  • Automatische Nullpunkteinstellung, Schellbachstreifen
Standards: DIN EN ISO 385
Bestellinformation: Stative, Bürettenklemmen und Gummigebläse bitte jeweils separat bestellen.
Lieferumfang: Bürettenrohr, Bürettehahn mit Präzisionsspitze, Füllschlauch (PVC, transparent), Pumpaufsatz und 1000 ml PE-Flasche mit Standfuß.