2-Ethylhexanal 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
ACRO410090010EA
193
EUR
ACRO410090010
ACRO410092500
2-Ethylhexanal 96%
2-Ethylhexanal
Formel:
C₈H₁₆O Molecular Weight: 128,21 g/mol Siedepunkt: 163 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –90 °C Dichte: 0,8195 g/cm³ Flammpunkt: 50 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006987 CAS-Nummer: 123-05-7 EINECS: 204-596-5 UN: 1191 ADR: 3,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4140 to 1.4180 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥95 % |
Specific gravity | (20/20°C) 0.819 to 0.824 |
Acid value | ≤8 mg KOH/g |