n-Tetratriacontan
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC17430500EA 57 EUR
EHERC17430500
n-Tetratriacontan
n-Tetratriacontane
Formel: H₃C(CH₂)₃₂CH₃
Molecular Weight: 478,93 g/mol
Siedepunkt: 482 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 72,6 °C
Dichte: 0,7728 g/cm³ (90 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009412
CAS-Nummer: 14167-59-0
EINECS: 238-013-0