Sicherheitstrichter mit Deckel
Lieferant: SCAT Europe
221-0190EA 78.45 EUR
SCTV118950
Sicherheitstrichter mit Deckel
HDPE, weiß.
  • Entfernbare Siebe für leichtere Reinigung
  • Niedrig eingestellte Höhe, passt sogar unter niedrige Arbeitsflächen
  • Verschiedene Gewindedurchmesser
Für Verwendung mit den gebräuchlichsten Chemikalien geeignet. Der Schraubverschluss ist frei drehbar, was das Auf- und Abschrauben des Trichters erleichtert. 135 mm Ø ohne Lanzette.