Sicherheitstrichter mit Deckel oder Kugelventil
Lieferant: SCAT Europe
590-0033EA 240 EUR
590-0033 221-0212
Sicherheitstrichter mit Deckel oder Kugelventil
Trichter Sicherheitstrichter
HDPE, weiß oder HDPE, schwarz, elektrisch leitfähig mit Erdungskabel- und Klemme.
  • Entnehmbare Siebe zur einfacheren Reinigung
  • Niedrige Höhe, passen sogar unter niedrige Arbeitsflächen
  • Verschiedene Gewindetypen
Für Verwendung mit den gebräuchlichsten Chemikalien geeignet. Der Schraubverschluss ist frei drehbar, was das Auf- und Abschrauben des Trichters erleichtert.