n-Octatriacontan
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC15711280EA 74 EUR
EHERC15711280
n-Octatriacontan
n-Octatriacontan
Formel: H₃C(CH₂)₃₆CH₃
Molecular Weight: 535,04 g/mol
Schmelzpunkt: 79 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 7194-85-6
EINECS: 230-560-3