n-Octacosan, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
74684-250MGEA 73.4 EUR
74684-250MG
n-Octacosan, Supelco®
n-Octacosan
Formel: H₃C(CH₂)₂₆CH₃
Molecular Weight: 394,77 g/mol
Siedepunkt: 432 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 60…61 °C
Dichte: 0,8067 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009355
CAS-Nummer: 630-02-4
EINECS: 211-125-7