n-Nonacosan, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
74156-1GEA
250
EUR
74156-1G
n-Nonacosan, Supelco®
n-Nonacosane
Formel:
H₃C(CH₂)₂₇CH₃ Molecular Weight: 408,8 g/mol Siedepunkt: 440,8 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 63,7 °C Dichte: 0,8083 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
630-03-5 EINECS: 211-126-2 |