n-Hexan, wasserfrei (max. 0,005% H₂O) ≥97%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
24603.290EA
59.3
EUR
24603.290
n-Hexan, wasserfrei (max. 0,005% H₂O) ≥97%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
n-Hexan
Formel:
H₃C(CH₂)₄CH₃ Molecular Weight: 86,18 g/mol Siedepunkt: 69 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –94,3 °C Dichte: 0,659 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –22 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009520 CAS-Nummer: 110-54-3 EINECS: 203-777-6 UN: 1208 ADR: 3,II REACH: 01-2119480412-44 Merck Index: 13,04712 |
Spezifikation Testergebnisse
Aussehen | Klare farblose Flüssigk. |
Sauer reagierende Substanzen | Max. 0,001 % |
Thiophen | Entspricht |
Farbzahl | Max. 10 APHA |
Gehalt | Min. 97 % |
Verdampfungsrückstand | Max. 0,0100 % |
Formaldehyd-Schwefel Färbung | Max. 90 APHA |
Benzol | Max. 0,01 % |
Wasser | Max. 0,005 % |
Al (Aluminium) | Max. 0,5 ppm |
B (Bor) | Max. 0,02 ppm |
Ba (Barium) | Max. 0,1 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 0,5 ppm |
Cd (Cadmium) | Max. 0,01 ppm |
Co (Cobalt) | Max. 0,02 ppm |
Cr (Chrom) | Max. 0,02 ppm |
Cu (Kupfer) | Max. 0,01 ppm |
Fe (Eisen) | Max. 0,1 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 0,1 ppm |
Mn (Mangan) | Max. 0,02 ppm |
Ni (Nickel) | Max. 0,01 ppm |
Pb (Blei) | Max. 0,01 ppm |
Sn (Zinn) | Max. 0,1 ppm |
Zn (Zink) | Max. 0,01 ppm |