n-Hexadecan

Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Gefahr

Synonyme: Cetan

PROOCHE135EA 186 EUR
PROOCHE135
n-Hexadecan
n-Hexadecan
Formel: H₃C(CH₂)₁₄CH₃
Molecular Weight: 226,45 g/mol
Siedepunkt: 287 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 18 °C
Dichte: 0,77331 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 135 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008998
CAS-Nummer: 544-76-3
EINECS: 208-878-9
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/69/32/736932.jpg

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR