n-Hexadecan 99%, rein
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Cetan
ACRO120465000EA 150 EUR
ACRO120465000 ACRO120461000 ACRO120460100 ACRO120460025
n-Hexadecan 99%, rein
n-Hexadecan
Formel: H₃C(CH₂)₁₄CH₃
Molecular Weight: 226,45 g/mol
Siedepunkt: 287 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 18 °C
Dichte: 0,773 g/cm³
Flammpunkt: 135 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008998
CAS-Nummer: 544-76-3
EINECS: 208-878-9
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/69/32/736932.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %