n-Hexacosan, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
52183-1GEA 156 EUR
52183-1G 52183-250MG
n-Hexacosan, Supelco®
n-Hexacosane
Formel: H₃C(CH₂)₂₄CH₃
Molecular Weight: 366,71 g/mol
Siedepunkt: 412,2 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 56…59 °C
Dichte: 0,804 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009354
CAS-Nummer: 630-01-3
EINECS: 211-124-1