n-Heptan
Lieferant: Wako
Gefahr
Synonyme: n-Dipropylmethan
WAKO085-00156EA 53.9 EUR
WAKO085-00156
n-Heptan
n-Heptan
Formel: H₃C(CH₂)₅CH₃
Molecular Weight: 100,2 g/mol
Siedepunkt: 98,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –90,6 °C
Dichte: 0,6838 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –4 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009544
CAS-Nummer: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN: 1206
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04679
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/64/15/736415.jpg