n-Dotriacontan
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC13084000EA 57 EUR
EHERC13084000
n-Dotriacontan
n-Dotriacontane
Formel: H₃C(CH₂)₃₀CH₃
Molecular Weight: 450,88 g/mol
Siedepunkt: 467 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,7798 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009411
CAS-Nummer: 544-85-4
EINECS: 208-881-5