n-Docosan, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
43942-5GEA 179 EUR
43942-5G 43942-1G
n-Docosan, Supelco®
n-Docosane
Formel: H₃C(CH₂)₂₀CH₃
Molecular Weight: 310,61 g/mol
Siedepunkt: 368 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 44 °C
Dichte: 0,7944 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009348
CAS-Nummer: 629-97-0
EINECS: 211-121-5