Natriumdodecylsulfat (SDS) ≥99% für die Molekularbiologie
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Dodecylschwefelsäure NatriumsalzNatriumlaurylsulfatDodecylnatriumsulfatSchwefelsäuredodecylester NatriumsalzLaurylsulfat Natriumsalt
444464TEA 196 EUR
444464T
Natriumdodecylsulfat (SDS) ≥99% für die Molekularbiologie
Natriumdodecylsulfat (SDS)
Formel: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Molecular Weight: 288,38 g/mol
Schmelzpunkt: 204…207 °C
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036175
CAS-Nummer: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III
REACH: 01-2119489461-32
Merck Index: 13,08710
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/54/91/735491.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt Min. 99,00 %
Gehalt (C10-Verbindungen) Max. 1,0 %
Gehalt (C12-Verbindungen) Min. 98,0 %
Gehalt (C14-Verbindungen) Max. 1 %
DNasen Nicht nachgewiesen
RNasen Nicht nachgewiesen
Proteasen Nicht nachgewiesen
Absorption (260 nm) (0,1 mol/l) Max. 0,050
Absorption (280 nm) (0,1 mol/l) Max. 0,050
Schwermetalle (als Pb) Max. 0,0005 %
pH-Wert (10 %) 6,00 - 7,50
In Ethanol lösliche Anteile Entspricht
Wasser Max. 1,0 %
Cl (Chlorid) Max. 0,005 %
PO4 (Phosphat) Max. 0,0001 %
Pb (Blei) Max. 0,0001 %