Natriumdodecylsulfat (SDS) ≥99%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Dodecylschwefelsäure Natriumsalz
, Natriumlaurylsulfat
, Dodecylnatriumsulfat
, Schwefelsäuredodecylester Natriumsalz
, Laurylsulfat Natriumsalt
108073JEA
161
EUR
108073J
Natriumdodecylsulfat (SDS) ≥99%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Natriumdodecylsulfat (SDS)
Allgemeines biochemisches Reagenz, das häufig als Detergenz für die Elektrophorese eingesetzt wird
Formel:
CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na Molecular Weight: 288,38 g/mol Schmelzpunkt: 204…207 °C Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 100 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00036175 CAS-Nummer: 151-21-3 EINECS: 205-788-1 UN: 1325 ADR: 4.1,III REACH: 01-2119489461-32 Merck Index: 13,08710 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated on anhydrous) | Min. 99 % |
Assay (C12 compounds)(calc.on anhydrous) | Min. 99 % |
IR Spectrum | Passes test |
Insolubility in water | Max. 30 ppm |
Loss on drying (100°C) | Max. 1.5 % |
Cl (Chloride) | Max. 100 ppm |
PO4 (Phosphate) | Max. 10 ppm |
Cu (Copper) | Max. 1 ppm |
Fe (Iron) | Max. 2 ppm |
Pb (Lead) | Max. 5 ppm |
Absorbance (220-350 nm) (3 %) | Max. 0.1 |