Natriumdodecylsulfat (SDS) ≥99,0%, Proteomik-Qualität
|
Gefahr
|
Synonyme:
Dodecylschwefelsäure Natriumsalz
, Natriumlaurylsulfat
, Dodecylnatriumsulfat
, Schwefelsäuredodecylester Natriumsalz
, Laurylsulfat Natriumsalt
M107-500GEA
212
EUR
M107-500G
M107-250G
Natriumdodecylsulfat (SDS) ≥99,0%, Proteomik-Qualität
Natriumdodecylsulfat (SDS)
Anionisches Detergenz. Starkes Detergenz genutzt in Lysepuffern zur vollständigen Zerstörung der Membranen und Proteindenaturierung.
- High purity and protease-free
- Suitable for most biological applications
- Used in denaturing gel electrophoresis
Formel:
CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na Molecular Weight: 288,38 g/mol Schmelzpunkt: 204…207 °C Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: >100 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00036175 CAS-Nummer: 151-21-3 EINECS: 205-788-1 UN: 1325 ADR: 4.1,III REACH: 01-2119489461-32 Merck Index: 13,08710 |
Spezifikation Testergebnisse
Absorption bei 260 nm (3 %, Wasser) | 0.1 |
Absorption bei 280 nm (3 %, Wasser) | 0.1 |
Chlorid | ≤ 0,1 % |
Kupfer | ≤ 0,0005 % |
DNase | nicht nachweisbar |
Schwermetalle (als Pb) | ≤ 0,0005 % |
Identität | entspricht |
Eisen | ≤ 0,0001 % |
Phosphat | ≤ 0,0005 % |
Protease | nicht nachweisbar |
Reinheit | ≥ 99,0 % |
RNase | nicht nachweisbar |
Löslichkeit (10 %, Wasser) | entspricht |