Ethanol absolut, Uvasol® für die Spektroskopie, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.00980.0500EA
43
EUR
1.00980.0500
1.00980.2500DP
1.00980.2500
MERC1.00980.0500DP
MERC1.00980.2500_T
MERC1.00980.0500_T
Ethanol absolut, Uvasol® für die Spektroskopie, Supelco®
Ethanol
Formel:
C₂H₅OH Molecular Weight: 46,07 g/mol Siedepunkt: 78,3 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –117 °C Dichte: 0,7895 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 12 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003568 CAS-Nummer: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 UN: 1170 ADR: 3,II REACH: 01-2119457610-43 Merck Index: 12,03806 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) completely miscible |
Melting Point | -114.5 °C |
Molar Mass | 46.07 g/mol |
Boiling Point | 78.3 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 59 hPa (20 °C) |
Flash Point | 12 °C |
Refractive Index | 1.36 |
Explosion Limit | 3.5 - 15%(V) |
Density | 0.790 - 0.793 g/cm³ (20 °C) |
pH | 7.0 (10 g/L, H₂O, 20 °C) |
Ignition Point | 363 °C |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable liquid |