2-Propanol, getrocknet (max. 0,01% H₂O) ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Hydroxypropan
, IPA
, Dimethylcarbinol
, Isopropanol
, Isopropylalkohol
20838.294EA
58.9
EUR
20838.294
2-Propanol, getrocknet (max. 0,01% H₂O) ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
2-Propanol
Formel:
(CH₃)₂CHOH Molecular Weight: 60,1 g/mol Siedepunkt: 82 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –89 °C Dichte: 0,786 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 12 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011674 CAS-Nummer: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 UN: 1219 ADR: 3,II REACH: 01-2119457558-25 Merck Index: 13,05228 |
Spezifikation Testergebnisse
Aussehen | Klare farblose Flüssigk. |
Farbzahl | Max. 10 APHA |
Gehalt | Min. 99,8 % |
Aldehyde | Max. 0,0002 % |
Formaldehyd | Max. 0,0002 % |
Ketone (als C3H6O) | Max. 0,0050 % |
Methanol | Max. 0,1 % |
Verdampfungsrückstand | Max. 0,0010 % |
Wasser (K.F.) | Max. 0,0100 % |
Formaldehyd-Schwefel Färbung | Max. 60,0 APHA |
Sauer reagierende Substanzen | Max. 0,0020 % |
Al (Aluminium) | Max. 0,5 ppm |
B (Bor) | Max. 0,02 ppm |
Ba (Barium) | Max. 0,1 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 0,1 ppm |
Cd (Cadmium) | Max. 0,01 ppm |
Co (Cobalt) | Max. 0,01 ppm |
Cr (Chrom) | Max. 0,02 ppm |
Cu (Kupfer) | Max. 0,01 ppm |
Fe (Eisen) | Max. 0,1 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 0,1 ppm |
Mn (Mangan) | Max. 0,01 ppm |
Ni (Nickel) | Max. 0,01 ppm |
Pb (Blei) | Max. 0,01 ppm |
Sn (Zinn) | Max. 0,1 ppm |
Zn (Zinc) | Max. 0,01 ppm |