Diethylether
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ethylether
, Ether
, Äther
, Ethoxyethan
, 2,2'-Oxydiethan
, 2,2'-Oxybisethan
EHERC12606500EA
38
EUR
EHERC12606500
Diethylether
Diethylether
Formel:
(CH₃CH₂)₂O Molecular Weight: 74,12 g/mol Siedepunkt: 35 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –123 °C Dichte: 0,7135 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –40 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011646 CAS-Nummer: 60-29-7 EINECS: 200-467-2 UN: 1155 ADR: 3,I REACH: 01-2119535785-29 Merck Index: 12,03852 |