Trichloressigsäure
Gefahr
Synonyme: TCA
A1431.1000EA 181 EUR
A1431.1000
Trichloressigsäure
Trichloressigsäure
Formel: Cl₃CCOOH
Molecular Weight: 163,39 g/mol
Siedepunkt: 196 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 54…56 °C
Dichte: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 113 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004177
CAS-Nummer: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
Merck Index: 12,09756
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/52/727452.jpg