Trichloressigsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
TCA
A11156.0BEA
102.37
EUR
A11156.0B
A11156.30
A11156.0I
A11156.36
Trichloressigsäure ≥99%
Trichloressigsäure
Purity: 99%
CAS No.: 76-03-9
Molecular Formula: Cl3CCO2H
Formula Weight: 163.39
Odour: Acrid
pH:
Melting Point: 54-58°
Boiling Point: 196°
Beilstein Reference: 970119
Merck Reference: 14,9627
UN No.: 1839
MDL No.: MFCD00004177
Formel:
Cl₃CCOOH Molecular Weight: 163,39 g/mol Siedepunkt: 196 °C Schmelzpunkt: 54…58 °C Dichte: 1,629 Flammpunkt: 113 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004177 CAS-Nummer: 76-03-9 EINECS: 200-927-2 ADR: 8,II Merck Index: 13,09700 |