Chloroform ≥99,9% stabilisiert, CHROMASOLV™ Plus für die HPLC, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: Trichlormethan
Stabilisierung: Stabilisiert mit Ethanol 0,5-1,0%
650471-1LEA 140.02 EUR
650471-1L
Chloroform ≥99,9% stabilisiert, CHROMASOLV™ Plus für die HPLC, Riedel-de Haën™
Chloroform
  • For HPLC, spectrophotometry, and environmental analysis
  • Tested for HPLC-suitability via gradient analysis and UV-VIS spectroscopy
  • Low UV impurity profile
  • Low impurity gradient LC baseline
  • Very low levels of non-volatile impurities
Beilstein Number: 1731042
Formel: CHCl₃
Molecular Weight: 119,38 g/mol
Siedepunkt: 60-62 °C (1,013 hPa)
Schmelzpunkt: -63 °C
Dichte: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000826
CAS-Nummer: 67-66-3
UN: 1888
ADR: 6.1,III
REACH: 05-2114614906-45
Merck Index: 13,02160
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/69/36/726936.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Identity (IR) complying
Purity excluding stabilizer (GC) Min. 99.90 %
Ethanol (GC) 0.5 - 1.0 %
Non-volatile matter Max. 0.0001 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.02 %
Absorbance at 400 nm Max. 0.005
Absorbance at 275 nm Max. 0.005
Absorbance at 250 nm Max. 0.30
Absorbance at 245 nm Max. 1.00
GC (as heptachlor epoxide) Max. 10 ng/l
Fluorescence (chinin) at 365 nm Max. 0.5 ppb
Contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer
Vapor Density 4.1 (vs air)