Chloroform 99,0-99,6% stabilisiert, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Trichlormethan
Stabilisierung:
Stabilisiert mit Ethanol 0,6 %
22706.326EA
90.9
EUR
22706.326
22706.554
22706.463
22706.361
22706.292
Chloroform 99,0-99,6% stabilisiert, GPR RECTAPUR®
Chloroform
Formel:
CHCl₃ Molecular Weight: 119,38 g/mol Siedepunkt: 61,7 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –63 °C Dichte: 1,4832 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000826 CAS-Nummer: 67-66-3 EINECS: 200-663-8 UN: 1888 ADR: 6.1,III REACH: 01-2119486657-20 Merck Index: 13,02160 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 99.0 - 99.6 % |
Boiling point | 59.5 - 60.5 °C |
Density (20/4) | 1.473 - 1.489 |
Ethanol | 0.1 - 1.0 % |
Evaporation residue | Max. 50 ppm |
Free chlorine | Max. 10 ppm |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Water | Max. 100 ppm |