Chloroform ≥99,8% stabilisiert für die Biotechnologie
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Trichlormethan
0757-500MLEA 66.9 EUR
0757-500ML 0757-950ML
Chloroform ≥99,8% stabilisiert für die Biotechnologie
Chloroform
Üblicherweise gemischt mit Phenol um die Extraktion von DNA zu verbessern. Gebraucht für die Wiederfindung der wässrigen Phase, überschichtet mit Mineralöl in PCR Verfahren.
Formel: CHCl₃
Molecular Weight: 119,38 g/mol
Siedepunkt: 59,4…61.5 °C
Schmelzpunkt: –63 °C
Dichte: 1,4832 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000826
CAS-Nummer: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 6.1,III
REACH: 01-2119486657-20
Merck Index: 13,02160
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/69/36/726936.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Abs.@ 245nm ≤ 1
Abs.@ 255nm ≤ 0,25
Abs.@ 260nm ≤ 0,15
Abs.@ 270nm ≤ 0,05
Abs.@ 290nm ≤ 0,01
Abs.@ 400nm < 0,01
Chloride < 10 ppm
Color (APHA) < 10
Lead < 0,05 ppm
Moisture (KF) < 0,05 %
Purity > 99,8 %
Residue After Evaporation < 0,001 %
Titratable Free Acid < 0,5 meq/g