Chloroform ≥99% stabilisiert ethanolfrei
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Trichlormethan
Stabilisierung:
Stabilisiert mit Amylen
L14759.0FEA
92.2
EUR
L14759.0F
L14759.AU
L14759.AP
Chloroform ≥99% stabilisiert ethanolfrei
Chloroform
Purity: 99+%
CAS No.: 67-66-3
Molecular Formula: CHCl3
Formula Weight: 119.38
Refractive Index: 1.4460
Odour: Characteristic
Boiling Point: 60.5-61.5°
Beilstein Reference: 1731042
Merck Reference: 14,2141
UN No.: 1888
MDL No.: MFCD00000826
Formel:
CHCl₃ Molecular Weight: 119,38 g/mol Siedepunkt: 60,5…61.5 °C Schmelzpunkt: –63 °C Dichte: 1,492 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000826 CAS-Nummer: 67-66-3 EINECS: 200-663-8 UN: 1888 ADR: 6.1,III REACH: 05-2114614906-45 Merck Index: 13,02160 |