Dichlormethan ≥99,8% (durch GC) stabilisiert, CHROMASOLV™ AMD, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Methylenchlorid
, Chlormethylen
34897-6X1LEA
387.34
EUR
34897-6X1L
34897-1L
Dichlormethan ≥99,8% (durch GC) stabilisiert, CHROMASOLV™ AMD, Riedel-de Haën™
Dichlormethan
- Solvents designed for high-performance thin-layer chromatography
Beilstein Number: 1730800
Formel:
CH₂Cl₂ Molecular Weight: 84,93 g/mol Siedepunkt: 39-41 °C (1,013 hPa) Schmelzpunkt: -97 °C Dichte: 1,32-1.33 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000881 CAS-Nummer: 75-09-2 EINECS: 200-838-9 UN: 1593 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,06140 |
Spezifikation Testergebnisse
Explosion Limit | 22 % |
Assay (GC) | Min. 99.8 % |
Assay (GC) | Min. 99.8 % |
Non-volatile matter | Max. 0.001 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.02 % |
Free acid (as HCl) | Max. 0.001 % |
Transmittance at 235 nm | Min. 20 % |
Transmittance at 240 nm | Min. 50 % |
Transmittance at 245 nm | Min. 80 % |
Transmittance from 260 nm | Min. 98 % |
for AMD technic | complying |
Refractive Index | n20/D 1.424 (lit.) |
Autoignition Temperature | 1223 °F |