1-Chlorbutan, Sequenzierungs-Qualität
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Butylchlorid
ACRO404550010EA 81.9 EUR
ACRO404550010
1-Chlorbutan, Sequenzierungs-Qualität
1-Chlorbutan
Formel: CH₃(CH₂)₃Cl
Molecular Weight: 92,57 g/mol
Siedepunkt: 77…78 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –123 °C
Dichte: 0,88 g/cm³
Flammpunkt: –12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001009
CAS-Nummer: 109-69-3
EINECS: 203-696-6
UN: 1127
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01559
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/58/18/725818.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 %
GC ≥99.5 %
UV at 220 nm A: ≤1
UV at 250 nm A: ≤0.01
UV at 300 nm A: ≤0.005
Residue after evaporation ≤2 ppm