Ameisensäure ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Methansäure
PIER28905EA 132 EUR
PIER28905
Ameisensäure ≥99%
Ameisensäure
Formel: HCO₂H
Molecular Weight: 46,03 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003297
CAS-Nummer: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN: 1779
ADR: 8,II
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/23/723723.jpg