Ethylacetat, getrocknet (max. 0,01% H₂O) ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: EssigesterEssigsäureethylester
23881.293EA 57 EUR
23881.293
Ethylacetat, getrocknet (max. 0,01% H₂O) ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Ethylacetat
Formel: CH₃COOC₂H₅
Molecular Weight: 88,11 g/mol
Siedepunkt: 77,1 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –83 °C
Dichte: 0,902 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –4 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009171
CAS-Nummer: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3,II
REACH: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/20/72/722072.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Aussehen Klare farblose Flüssigk.
Sauer reagierende Substanzen Max. 0,0050 %
Farbzahl Max. 10 APHA
Gehalt Min. 99,8 %
Verdampfungsrückstand Max. 0,0010 %
Wasser (K.F.) Max. 0,0100 %
Formaldehyd-Schwefel Färbung Max. 60,0 APHA
Ethanol Max. 0,1 %
Methanol Max. 0,1 %
Methylacetat Max. 0,1 %
Al (Aluminium) Max. 0,5 ppm
B (Bor) Max. 0,02 ppm
Ba (Barium) Max. 0,1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0,5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0,05 ppm
Co (Cobalt) Max. 0,02 ppm
Cr (Chrom) Max. 0,02 ppm
Cu (Kupfer) Max. 0,02 ppm
Fe (Eisen) Max. 0,1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0,1 ppm
Mn (Mangan) Max. 0,02 ppm
Ni (Nickel) Max. 0,02 ppm
Pb (Blei) Max. 0,1 ppm
Sn (Zinn) Max. 0,1 ppm
Zn (Zink) Max. 0,1 ppm