Einkanalpipetten, mechanisch, variables Volumen, Lambda™ Plus
Lieferant: Corning Life Sciences
Corning® Lambda™ Plus
CORN4072EA 191.54 EUR
CORN4072 CORN4071 CORN4070 CORN4075 CORN4074 CORN4073 CORN4069
Einkanalpipetten, mechanisch, variables Volumen, Lambda™ Plus
Pipetten Mikropipetten
Lambda™ Plus Pipetten wurden für höchstmögliche Genauigkeit, Reproduzierbarkeit und höchsten Komfort entwickelt.
  • Geschmeidige Kolbenbewegung und extrem niedrige Pipettierkräfte
  • Volumen kann durch das Drehen des Daumenrads oder durch das Drücken des Kolbenknopfs eingestellt werden
  • Einstellbarer Spitzenabwurf
  • Verschlussmechanismus verhindert versehentliches Verstellen des Volumens
  • Behalten ihre Kalibrierung selbst nach wiederholter Benutzung und Autoklavierung
  • Schlüssel für einfache Kalibrierung im Labor ist bei jeder Pipette enthalten
  • Komplett autoklavierbar und UV-resistent
Universelle Passform mit allen gängigen Marken von Pipettenspitzen.
Werkskalibriert nach strikten ISO 8655 Standards.
Lieferumfang: Pipetten werden mit Bedienungsanleitung, Kalibrierschlüssel, Abwurflängenverstellungs-Abstandshalter, Abwurfkappe (für Pipettenmodelle 2 + 10), Identifikationsetiketten, Schmiermittel und farbigen Identifizierungsringen geliefert.
Das Starter-Kit enthält vier Pipetten (0,5 - 10 / 2 - 20 / 20 - 200 / 100 - 1000 µl), ein universelles Karussellgestell für sechs Einkanalpipetten, 3 Boxen Corning IsoTip™ gefilterte Pipettenspitzen und das gleiche Zubehör wie oben beschrieben.