Uhrglasschalen
Lieferant: Brand
BRND150015EA 25 EUR
BRND150015 BRND150010 BRND150065 BRND150020 BRND150045 BRND150050 BRND150060 BRND150030 BRND150040 BRND150070 BRND150080
Uhrglasschalen
Uhrgläser
Kalk-Soda-Glas.
  • Gute chemische und physikalische Eigenschaften
  • Einsatz bei Anwendungen ohne hohe thermische Belastungen
  • Einfache und schnelle Reinigung
Rand feuerpoliert. Spannungsarm, dadurch erheblich reduzierte Bruchgefahr.
Standards: DIN 12341.