Mikrotiterplatten, 96-Wells
Lieferant: Brand
391-5708EA 123.45 EUR
391-5708
Mikrotiterplatten, 96-Wells
Mikrotiterplatten HTS-Mikrotiterplatten
PP, wells mit rundem Boden, unsteril.
  • Kann in den meisten handelsüblichen Zentrifugen für Mikrotiterplatten zentrifugiert werden
  • Die erhöhten Ränder der einzelnen Vertiefungen schützen vor Kontaminationen
  • Versiegelung der Platten durch selbstklebende Folien, z. B. DMSO-resistente Verschlussfolie (cross-cut) mit alphanumerischer Codierung
Geeignet für Volumina bis zu 300 µl.