Der zertifizierte saubere Behälter besteht aus PETG und wird mit einem sterilen, natürlichen HDPE-Verschluss mit manipulationssicherem Siegel geliefert.
- Nicht zytotoxisch, nicht pyrogen, nicht hämolytisch; Gammabestrahlt bis zur Sterilitätssicherungsstufe 10-⁶
- Die auslaufsichere Flasche ist frei von tierischen Bestandteilen (ADCF) und für niedrige Partikelgrenzwerte zertifiziert
- Steril
Hergestellt in einem zertifizierten Reinraum nach ISO 14644-1 Klasse 7 und in Reinraumqualität verpackt in heißversiegelte Beutel, um die Produktintegrität zu gewährleisten. Geeignet für pharmazeutische und biotechnologische Anwendungen, die die Verarbeitung und Lagerung von Massenzwischenprodukten und kritischen Reagenzien wie Impfstoffen und proteintherapeutischen Zubereitungen erfordern.
Standards: Entspricht der USP-Klasse IV, dem Europäischen Arzneibuch für anormale Toxizität und den physikochemischen Tests USP 661.