Cyhexatin
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Synonyme: TricyclohexylzinnhydroxidHydroxytricyclohexylstannan
EHERC11870000EA 49 EUR
EHERC11870000
Cyhexatin
Cyhexatin
Formel: C₁₈H₃₄OSn
Molecular Weight: 385,18 g/mol
Siedepunkt: 426 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 195…198 °C
CAS-Nummer: 13121-70-5
EINECS: 236-049-1