Methylcarbamat

Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.

Synonyme: Carbamidsäuremethylester

COBBOT-1203-100GEA 89.5 EUR
COBBOT-1203-100G
Methylcarbamat
Methylcarbamat
Formel: C₂H₅NO₂
Molecular Weight: 75,07 g/mol
Siedepunkt: 177 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 53…54 °C
Dichte: 1,1361 g/cm³ (56 °C)
MDL: MFCD00007964
CAS-Nummer: 598-55-0
EINECS: 209-939-2
Merck Index: 12,06115

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR