Dexamethason
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyme: 9-Fluor-11β,17α,21-trihydroxy-16α-methyl-pregna-1,4-dien-3,20-dionDexamethasonum
PROOICRS0267EA 167 EUR
PROOICRS0267
Dexamethason
Dexamethason
Formel: C₂₂H₂₉FO₅
Schmelzpunkt: 268…271 °C
MDL: MFCD00064136
CAS-Nummer: 50-02-2
EINECS: 200-003-9