4-Propylbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 4-Propylbenzolsulfonsäurechlorid4-Propylbenzolsulfochlorid4-Propylbenzol-1-sulfonylchlorid
MAYBBTB10242.10EA 0 EUR
MAYBBTB10242.10 MAYBBTB10242.50 MAYBBTB10242.0025 MAYBBTB10242.1
4-Propylbenzolsulfonylchlorid
4-Propylbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₉H₁₁ClO₂S
Siedepunkt: 113…113,5 °C (0.2 mmHg)
Schmelzpunkt: –4 °C
MDL: MFCD00041508
CAS-Nummer: 63014-04-0
UN: 3265
ADR: 8,II