Methyl-4-chlor-2-nitrobenzoat
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBCA-4537-25GEA
99.6
EUR
COBBCA-4537-25G
COBBCA-4537-5G
COBBCA-4537-100G
Methyl-4-chlor-2-nitrobenzoat
Methyl-4-chlor-2-nitrobenzoat
Formel:
C₈H₆ClNO₄ Molecular Weight: 215,59 g/mol |
MDL:
MFCD00007213 CAS-Nummer: 42087-80-9 EINECS: 255-654-1 |