Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

3-Brom-4-hydroxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Sigma-Aldrich

SAFA516775-5G
3-Brom-4-hydroxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®


Formel: C₇H₅BrO₂
Molecular Weight: 201,02 g/mol
MDL: MFCD00017348
CAS-Nummer: 2973-78-6
EINECS: 000-000-0
UN: 0000
Bestellen

 

PRODUKT

BEWERTUNG VERFASSEN

BEWERTUNGEN (0)

Weitere Angaben

Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel

Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.

Ursprünglicher Artikel:

Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge