3-Brom-2-naphthol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Brom-2-hydroxynaphthalin
SIAL690120-1GEA 136 EUR
SIAL690120-1G SIAL690120-5G
3-Brom-2-naphthol, Sigma-Aldrich®
3-Brom-2-naphthol
Formel: C₁₀H₇BrO
Molecular Weight: 223,07 g/mol
MDL: MFCD10000951
CAS-Nummer: 30478-88-7