2-Iodbenzolsulfonamid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
2-Iodbenzolsulfonsäureamid
MAYBNRB00577.1EA
0
EUR
MAYBNRB00577.1
MAYBNRB00577.250
2-Iodbenzolsulfonamid
2-Iodbenzolsulfonamid
Formel:
C₆H₆INO₂S Molecular Weight: 283,09 g/mol |
CAS-Nummer:
53730-99-7 |