2-(Trifluormethyl)benzolsulfonamid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-(Trifluormethyl)benzolsulfonsäureamidα,α,α-Trifluor-o-toluolsulfonamid
L19717.03EA 67.9 EUR
L19717.03
2-(Trifluormethyl)benzolsulfonamid ≥97%
2-(Trifluormethyl)benzolsulfonamid
Formel: C₇H₆F₃NO₂S
Molecular Weight: 225,19 g/mol
Schmelzpunkt: 188…192 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042420
CAS-Nummer: 1869-24-5
UN: 2811
ADR: 6.1,I