4'-Butylacetophenon
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
4-Butyl-1-acetylbenzol
, p-Butylacetophenon
, 1-(4-Butylphenyl)ethanon
MAYBBTB09784.50EA
0
EUR
MAYBBTB09784.50
MAYBBTB09784.10
MAYBBTB09784.1
4'-Butylacetophenon
4'-Butylacetophenon
Formel:
C₁₂H₁₆O Molecular Weight: 176,26 g/mol |
MDL:
MFCD00017500 CAS-Nummer: 37920-25-5 EINECS: 253-715-7 |