3-Brom-5-methoxyphenol
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
Synonyme:
3-Brom-5-hydroxyanisol
, 1-Brom-3-hydroxy-5-methoxybenzol
COBBOT-1238-5GEA
1810
EUR
COBBOT-1238-5G
COBBOT-1238-250M
COBBOT-1238-1G
3-Brom-5-methoxyphenol
3-Brom-5-methoxyphenol
Formel:
C₇H₇BrO₂ |
MDL:
MFCD12405420 CAS-Nummer: 855400-66-7 |