3-Brom-5-fluorbenzonitril
Lieferant: CHEMPUR
FLUO013214.25GEA
106
EUR
FLUO013214.25G
FLUO013214.10G
CHMPFL13214.POR
FLUO013214.5G
3-Brom-5-fluorbenzonitril
3-Brom-5-fluorbenzonitril
Formel:
C₇H₃BrFN Molecular Weight: 200,01 g/mol |
MDL:
MFCD04038227 CAS-Nummer: 179898-34-1 UN: 3439 ADR: 6.1,III |