2',5'-Dihydroxyacetophenon
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 1-(2,5-Dihydroxyphenyl)ethan-1-on
MAYBSB01933.50EA 0 EUR
MAYBSB01933.50 MAYBSB01933.1 MAYBSB01933.10
2',5'-Dihydroxyacetophenon
2',5'-Dihydroxyacetophenon
Formel: C₈H₈O₃
Molecular Weight: 152,15 g/mol
Siedepunkt: 296 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 199…202 °C
MDL: MFCD00002343
CAS-Nummer: 490-78-8
EINECS: 207-716-4