1,2,3,5-Tetramethylbenzol
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC17412400EA 35 EUR
EHERC17412400
1,2,3,5-Tetramethylbenzol
1,2,3,5-Tetramethylbenzene
Formel: C₁₀H₁₄
Molecular Weight: 134,22 g/mol
Siedepunkt: 197,9 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –23,7 °C
Dichte: 0,891 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008524
CAS-Nummer: 527-53-7
EINECS: 208-417-1
Merck Index: 12,05182